Tetrahydrofuran ≥99% stabilised, GPR RECTAPUR®
Leverandør: VWR Chemicals
Danger
Stabilisering: stabilisert med BHT/Ionol 250-400 ppm
28552.290EA 950 NOK
28552.290 28552.324 28552.368 28552.461
Tetrahydrofuran ≥99% stabilised, GPR RECTAPUR®
Tetrahydrofuran
Formel: C₄H₈O
Kokepunkt: 66 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –108,5 °C
Tetthet: 0,888 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: –21,5 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00005356
CAS-nummer: 109-99-9
EINECS: 203-726-8
FN: 2056
ADR: 3,II
REACH: 05-2114615188-48
Merck Indeks: 12,09351
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b2d7611caf0127fbef941994edd1d7e69487d54a&vid=2a64e21bd2e13636c3038adf839b3e9ff18509c5&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay Min. 99 %
Appearance Clear colourless liquid
IR Spectrum Passes test
Boiling point 65.0 - 66.5 °C
Density (20/4) 0.885 - 0.888
Free acidity Max. 0.0003 meq/g
Refractive index (20°C) 1.406 - 1.408
Peroxides (as H2O2) Max. 100 ppm
Water Max. 0.03 %