3,5-Dibrompyridin 98+%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
330130100 330130250 330131000
ACRO330130100EA 1550 NOK
ACRO330130100 ACRO330130250 ACRO330131000
3,5-Dibrompyridin 98+%
3,5-Dibromopyridine
Formel: C₅H₃Br₂N
MW: 236,89 g/mol
Kokepunkt: 222 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 110…114 °C
Flash punkt: >115 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00014634
CAS-nummer: 625-92-3
EINECS: 210-916-4
FN: 2811
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to light beige Powder or crystals or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 110 to 114 °C
GC ≥98.0 %