5-Brom-2-iodpyridin 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
365940050 365940250
ACRO365940050EA 620 NOK
ACRO365940050 ACRO365940250
5-Brom-2-iodpyridin 98%
5-Brom-2-iodpyridin
Formel: C₅H₃BrIN
MW: 283,89 g/mol
Smeltepunkt: 112…113 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00691506
CAS-nummer: 223463-13-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 111 to 115 °C
GC ≥97.5 %