2-Bromo-5-nitropyridine 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
357670010 357670050
ACRO357670010EA 445 NOK
ACRO357670010 ACRO357670050
2-Bromo-5-nitropyridine 98%
2-Bromo-5-nitropyridine
Formel: C₅H₃BrN₂O₂
MW: 203 g/mol
Kokepunkt: 145…147 °C (10 mmHg)
Smeltepunkt: 137…141 °C
MDL nummer: MFCD00006222
CAS-nummer: 4487-59-6
EINECS: 224-777-2
FN: 2811
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 137 to 141 °C
GC ≥97.5 %