2,3-Diklorpyridin 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
113720100 113720500
ACRO113720100EA 705 NOK
ACRO113720100 ACRO113720500
2,3-Diklorpyridin 99%
2,3-Diklorpyridin
Formel: C₅H₃Cl₂N
MW: 147,99 g/mol
Kokepunkt: 202,5…203.5 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 67…70 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00006229
CAS-nummer: 2402-77-9
EINECS: 219-281-8
FN: 2811
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 67 to 70 °C
GC ≥98.5 %
Insoluble matter ≤0.005 %