2,5-Diklorpyridin 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
186140050 186140250 186141000
ACRO186140050EA 600 NOK
ACRO186140050 ACRO186140250 ACRO186141000
2,5-Diklorpyridin 98%
2,5-Diklorpyridin
Formel: C₅H₃Cl₂N
MW: 147,99 g/mol
Kokepunkt: 190…191 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 58…62 °C
Flash punkt: 112 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00006239
CAS-nummer: 16110-09-1
EINECS: 240-278-2
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to light yellow Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 58 to 62 °C
Water ≤1 %
GC ≥97.5 %
Titration with NaOH 28.1 to 29.5 % (citric acid dry substance)