2,6-Diklor-3-nitropyridin 90% tech.
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
186000100 186000500 186002500
ACRO186000100EA 440 NOK
ACRO186000100 ACRO186000500 ACRO186002500
2,6-Diklor-3-nitropyridin 90% tech.
2,6-Diklor-3-nitropyridin
Formel: C₅H₂Cl₂N₂O₂
MW: 192,99 g/mol
Smeltepunkt: 58…68 °C
Flash punkt: >110 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00006234
CAS-nummer: 16013-85-7
EINECS: 240-151-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Yellow to orange-brown Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 58 to 68 °C
Water ≤10 % (K.F.)
GC ≥88 %