2-Chloro-5-nitropyridine 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
109740250 109741000
ACRO109740250EA 1575 NOK
ACRO109740250 ACRO109741000
2-Chloro-5-nitropyridine 99%
2-Chloro-5-nitropyridine
Formel: C₅H₃ClN₂O₂
MW: 158,54 g/mol
Smeltepunkt: 106…110 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00006240
CAS-nummer: 4548-45-2
EINECS: 224-908-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 106 to 110 °C
GC ≥98.5 %
Titrable free acid ≤0.005 meq/g