2-Chloro-3,5-dinitropyridine 98+%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
208190010 208190050 208190250
ACRO208190010EA 520 NOK
ACRO208190010 ACRO208190050 ACRO208190250
2-Chloro-3,5-dinitropyridine 98+%
2-Chloro-3,5-dinitropyridine
Formel: C₅H₂ClN₃O₄
MW: 203,54 g/mol
Smeltepunkt: 63…66 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00006233
CAS-nummer: 2578-45-2
EINECS: 219-937-3
FN: 2811
ADR: 6.1,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 61 to 66 °C
GC ≥98.0 %