2,6-Difluorpyridin 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
306660050 306660250
ACRO306660050EA 580 NOK
ACRO306660050 ACRO306660250
2,6-Difluorpyridin 99%
2,6-Difluoropyridine
Formel: C₅H₃F₂N
MW: 115,08 g/mol
Kokepunkt: 124,5 °C (743 mmHg)
Tetthet: 1,26 g/cm³
Flash punkt: 33 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00006227
CAS-nummer: 1513-65-1
EINECS: 216-152-8
FN: 1993
ADR: 3,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow to pink to red-purple Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4360 to 1.4390 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %