2-Fluorpyridin 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
119630500 119630050
ACRO119630500EA 2350 NOK
ACRO119630500 ACRO119630050
2-Fluorpyridin 98%
2-Fluoropyridine
Formel: C₅H₄FN
MW: 97,09 g/mol
Kokepunkt: 126 °C (753 mmHg)
Tetthet: 1,12 g/cm³
Flash punkt: 24 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00006224
CAS-nummer: 372-48-5
EINECS: 206-757-5
FN: 1993
ADR: 3,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4670 to 1.4690 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %