3-Aminopyridin 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: Pyridin-3-amine, 3-Pyridylamine
104560250 104561000 104565000
ACRO104560250EA 460 NOK
ACRO104560250 ACRO104561000 ACRO104565000
3-Aminopyridin 99%
3-Aminopyridine
Formel: C₅H₆N₂
MW: 94,12 g/mol
Kokepunkt: ∼248 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 60…63 °C
Flash punkt: 124 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00006400
CAS-nummer: 462-08-8
EINECS: 207-322-2
FN: 2671
ADR: 6.1,II
Merck Indeks: 13,00472
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Off-white to brown Crystals or flakes or crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 60 to 63 °C
GC ≥98.5 %
Moisture ≤3.0 % (as packaged)
Viscosity 0.2 to 0.6 s
Free acid (CH3COOH) ≤0.06 %