4-Aminopyridin 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: Pyridin-4-amine, 4-Pyridylamine
104570050 104570250 104571000 104570010
ACRO104570050EA 345 NOK
ACRO104570050 ACRO104570250 ACRO104571000 ACRO104570010
4-Aminopyridin 98%
4-Aminopyridine
Formel: C₅H₆N₂
MW: 94,12 g/mol
Kokepunkt: 273 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 157…161 °C
Tetthet: 1,25 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 156 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00006439
CAS-nummer: 504-24-5
EINECS: 207-987-9
FN: 2671
ADR: 6.1,II
Merck Indeks: 13,03964
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to light yellow to beige Crystalline powder or crystals or granules
Infrared spectrum Conforms
Melting point 157 to 161 °C
GC ≥97.5 %
Titration with HClO4 97.5 to 102.5 %