2,3-Diaminopyridin 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: Pyridine-2,3-diyldiamine
155020050 155020100 155020250 155021000
ACRO155020050EA 1200 NOK
ACRO155020050 ACRO155020100 ACRO155020250 ACRO155021000
2,3-Diaminopyridin 98%
2,3-Diaminopyridine
Formel: C₅H₇N₃
MW: 109,13 g/mol
Kokepunkt: 148…150 °C (5 mmHg)
Smeltepunkt: 114…116 °C
Flash punkt: 205 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00006319
CAS-nummer: 452-58-4
EINECS: 207-200-9
FN: 2811
ADR: 6.1,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Grey to dark brown Crystalline powder or needles (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Titration with HClO4 97.5 to 102.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure