2,3-Diaminopyridin for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Warning
Synonymer: Pyridine-2,3-diyldiamine
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41183.0005 8.41183.0025
8.41183.0005EA 942 NOK
8.41183.0005 8.41183.0025
2,3-Diaminopyridin for synthesis, Sigma-Aldrich®
2,3-Diaminopyridine
Formel: C₅H₇N₃
MW: 109.13 g/mol
Kokepunkt: 148…150 °C (5 mmHg)
Smeltepunkt: 110…112 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00006319
CAS-nummer: 452-58-4
EINECS: 207-200-9
FN: 2811
ADR: 6.1 III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Melting Point 108 - 113 °C
Molar Mass 109.13 g/mol