2,6-Diaminopyridin 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
112381000 112385000 112380250
ACRO112381000EA 680 NOK
ACRO112381000 ACRO112385000 ACRO112380250
2,6-Diaminopyridin 98%
2,6-Diaminopyridine
Formel: C₅H₇N₃
MW: 109,13 g/mol
Kokepunkt: 285 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 115…123 °C
Flash punkt: 155 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00006329
CAS-nummer: 141-86-6
EINECS: 205-507-2
FN: 2811
ADR: 6.1,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Beige to grey to dark brown Crystalline powder or flakes (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Melting point 115 to 123 °C
Water ≤1 %
GC ≥97.5 %