2-Brom-5-metylpyridin 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 2-Bromo-5-picoline
347170050 347170250
ACRO347170050EA 815 NOK
ACRO347170050 ACRO347170250
2-Brom-5-metylpyridin 98%
2-Brom-5-metylpyridin
Formel: C₆H₆BrN
MW: 172,02 g/mol
Kokepunkt: 95…96 °C (12,5 mmHg)
Smeltepunkt: 40…45 °C
Flash punkt: 103 °C
MDL nummer: MFCD00209553
CAS-nummer: 3510-66-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to light yellow to light brown Low melting crystalline solid or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 40 to 45 °C
GC ≥97.5 %