2-Chloro-4-methylpyridine 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 2-Chloro-4-picoline
368840050 368840250 368841000
ACRO368840050EA 585 NOK
ACRO368840050 ACRO368840250 ACRO368841000
2-Chloro-4-methylpyridine 98%
2-Chloro-4-methylpyridine
Formel: C₆H₆ClN
MW: 127,57 g/mol
Kokepunkt: 194…195 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 115 °C
Tetthet: 1,151 g/cm³
Flash punkt: 89 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00023418
CAS-nummer: 3678-62-4
EINECS: 222-951-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5280 to 1.5300 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %