2-Metylpyridin 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 2-Methylpyridine, α-Picoline
149330010 149330025 149330250
ACRO149330010EA 1000 NOK
ACRO149330010 ACRO149330025 ACRO149330250
2-Metylpyridin 98%
2-Metylpyridin
Formel: C₆H₇N
MW: 93,13 g/mol
Kokepunkt: 129,5 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –70 °C
Tetthet: 0,94 g/cm³
Flash punkt: 28 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00006332
CAS-nummer: 109-06-8
EINECS: 203-643-7
FN: 1992
ADR: 3,III
Merck Indeks: 12,07554
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4990 to 1.5010 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≥97.5 %