Metylpyridin 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: β-Picoline, 3-Methylpyridine
131130010 131132500 131135000 131130025
ACRO131130010EA 1000 NOK
ACRO131130010 ACRO131132500 ACRO131135000 ACRO131130025
Metylpyridin 99%
Metylpyridin
Formel: C₆H₇N
MW: 93,13 g/mol
Kokepunkt: 143…144 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –19 °C
Tetthet: 0,95 g/cm³
Flash punkt: 38 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00006402
CAS-nummer: 108-99-6
EINECS: 203-636-9
FN: 2313
ADR: 3,III
Merck Indeks: 13,07485
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5050 to 1.5070 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Residue after evaporation ≤0.0005 %