4-Metylpyridin 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 4-Methylpyridine, γ-Picoline
157600010 157600025 157602500
ACRO157600010EA 900 NOK
ACRO157600010 ACRO157600025 ACRO157602500
4-Metylpyridin 99%
4-Metylpyridin
Formel: C₆H₇N
MW: 93,13 g/mol
Kokepunkt: 145 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 2,4 °C
Tetthet: 0,95 g/cm³
Flash punkt: 39 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00006440
CAS-nummer: 108-89-4
EINECS: 203-626-4
FN: 2313
ADR: 3,III
Merck Indeks: 12,07556
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5040 to 1.5060 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≥98.5 %