2,3-Lutidine 98+%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 2,3-Dimethylpyridine
268760250 268761000
ACRO268760250EA 340 NOK
ACRO268760250 ACRO268761000
2,3-Lutidine 98+%
2,3-Lutidine
Formel: C₇H₉N
MW: 107,16 g/mol
Kokepunkt: 161 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –17 °C
Tetthet: 0,95 g/cm³
Flash punkt: 49 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00009605
CAS-nummer: 583-61-9
EINECS: 209-514-1
FN: 1993
ADR: 3,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5062 to 1.5082 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 %
GC ≥98.0 %