2,6-Lutidin 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 2,6-Dimethylpyridine
125190010 125192500 125190025
ACRO125190010EA 2275 NOK
ACRO125190010 ACRO125192500 ACRO125190025
2,6-Lutidin 99%
2,6-Lutidin
Formel: C₇H₉N
MW: 107,16 g/mol
Kokepunkt: 143…145 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –6 °C
Tetthet: 0,92 g/cm³
Flash punkt: 33 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00006345
CAS-nummer: 108-48-5
EINECS: 203-587-3
FN: 1993
ADR: 3,III
Merck Indeks: 13,05636
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4966 to 1.4986 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≥98.5 %