3,5-Lutidin 98+%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 3,5-Dimethylpyridine
125211000 125215000
ACRO125211000EA 825 NOK
ACRO125211000 ACRO125215000
3,5-Lutidin 98+%
3,5-Lutidin
Formel: C₇H₉N
MW: 107,16 g/mol
Kokepunkt: 172,7 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –9 °C
Tetthet: 0,93 g/cm³
Flash punkt: 53 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00006404
CAS-nummer: 591-22-0
EINECS: 209-708-6
FN: 2920
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5040 to 1.5060 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
Sulfate (SO4) ≤0.05 %
Iron (Fe) ≤0.005 %
Acidity (HCl) ≤0.025 %
Insoluble matter ≤0.025 % (in water and ppt by NH4OH)