2,4,6-Collidine 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
161951000 161955000 161950010 161950025
ACRO161951000EA 970 NOK
ACRO161951000 ACRO161955000 ACRO161950010 ACRO161950025
2,4,6-Collidine 99%
2,4,6-Collidine
Formel: C₈H₁₁N
MW: 121,18 g/mol
Kokepunkt: 171…172 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –43 °C
Tetthet: 0,91 g/cm³
Flash punkt: 57 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00006338
CAS-nummer: 108-75-8
EINECS: 203-613-3
FN: 1992
ADR: 3,III
Merck Indeks: 13,09789
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4970 to 1.4990 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Sensitivity (to chlorine) Passes test