2,6-Di-tert-butyl-4-metylpyridin 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 2,6-Di-Tert-butyl-4-methylpyridine
224520050 224520250
ACRO224520050EA 2025 NOK
ACRO224520050 ACRO224520250
2,6-Di-tert-butyl-4-metylpyridin 98%
2,6-Di-tert-butyl-4-metylpyridin
Formel: C₁₄H₂₃N
MW: 205,34 g/mol
Smeltepunkt: 33…36 °C
Flash punkt: 83 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00006305
CAS-nummer: 38222-83-2
EINECS: 253-834-4
FN: 1325
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to yellow to orange to light brown Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4760 to 1.4780 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %