2,5-Dibromothiophene 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
148680250 148681000 148685000
ACRO148680250EA 665 NOK
ACRO148680250 ACRO148681000 ACRO148685000
2,5-Dibromothiophene 95%
2,5-Dibromothiophene
Formel: C₄H₂Br₂S
MW: 241,93 g/mol
Kokepunkt: 211 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –6 °C
Tetthet: 2,14 g/cm³
Flash punkt: 99 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00005420
CAS-nummer: 3141-27-3
EINECS: 221-547-3
ADR: 6.1,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear light yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6270 to 1.6300 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %