3-Bromothiophene 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 3-Thienyl bromide
147800250 147801000 147805000
ACRO147800250EA 1650 NOK
ACRO147800250 ACRO147801000 ACRO147805000
3-Bromothiophene 97%
3-Bromothiophene
Formel: C₄H₃BrS
MW: 163,04 g/mol
Kokepunkt: 158 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: -10 °C
Tetthet: 1,74 g/cm³
Flash punkt: 56 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00005464
CAS-nummer: 872-31-1
EINECS: 212-821-3
FN: 3384
ADR: 6.1,
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5905 to 1.5925 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %