2,3,5-Trimethylthiophene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
T1327-1G T1327-5G
TCIAT1327-1GEA 1125 NOK
TCIAT1327-1G TCIAT1327-5G
2,3,5-Trimethylthiophene ≥98.0% (by GC)
2,3,5-Trimethylthiophene
Formel: C₇H₁₀S
Kokepunkt: 82°C
MDL nummer: MFCD00142784
CAS-nummer: 1795-05-7
EINECS: 217-269-7
FN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=acc995956ad3ed1e262f313881038256e542aaa4&vid=acc995956ad3ed1e262f313881038256e542aaa4&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %