2-Adamantanon 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Synonymer: Adamantan-2-one
292500050 292500250 292501000
ACRO292500050EA 525 NOK
ACRO292500050 ACRO292500250 ACRO292501000
2-Adamantanon 98%
2-Adamantanon
Formel: C₁₀H₁₄O
MW: 150.22 g/mol
Kokepunkt: 228
Smeltepunkt: 282…286 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00074737
CAS-nummer: 700-58-3
EINECS: 211-847-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %