1-Adamantanol 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer: 1-Tricyclo[3.3.1.1(3,7)]decanol, 1-Hydroxytricyclo[3.3.1.1(3,7)]decane, Tricyclo[3.3.1.1(3,7)]decan-1-ol, Adamantan-1-ol
157100050 157100250 157101000
ACRO157100050EA 315 NOK
ACRO157100050 ACRO157100250 ACRO157101000
1-Adamantanol 99%
1-Adamantanol
Formel: C₁₀H₁₆O
MW: 152,24 g/mol
Kokepunkt: 287 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: >240 °C (subl.)
Tetthet: 1,06 g/cm³ (25 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00074729
CAS-nummer: 768-95-6
EINECS: 212-202-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to off-white Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure