Adamantan 99+%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
146110250 146111000 146110050 146110010
ACRO146110250EA 390 NOK
ACRO146110250 ACRO146111000 ACRO146110050 ACRO146110010
Adamantan 99+%
Adamantane
Formel: C₁₀H₁₆
MW: 136,24 g/mol
Kokepunkt: 171 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 205…210 °C (subl.)
Tetthet: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00074719
CAS-nummer: 281-23-2
EINECS: 206-001-4
FN: 3077
ADR: 9,III
Merck Indeks: 13,00149
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
GC ≥99.0 %
HPLC ≥96.0 %