Azetidine 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Danger
296730010 296732500 296730050
ACRO296730010EA 2400 NOK
ACRO296730010 ACRO296732500 ACRO296730050
Azetidine 98%
Azetidine
Formel: C₃H₇N
Kokepunkt: 61…62 °C (760 mmHg)
Tetthet: 0,85 g/cm³
Flash punkt: –20 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00005165
CAS-nummer: 503-29-7
EINECS: 207-963-8
FN: 2733
ADR: 3,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4290 to 1.4330 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %