3,3'-Dithiodipropionic acid 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 3,3-Dithiodipropionic Acid
148900500 148902500
ACRO148900500EA 350 NOK
ACRO148900500 ACRO148902500
3,3'-Dithiodipropionic acid 98%
3,3'-Dithiodipropionic acid
Formel: C₆H₁₀O₄S₂
MW: 210,28 g/mol
Smeltepunkt: 155…158 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002780
CAS-nummer: 1119-62-6
EINECS: 214-284-0
FN: 3335
ADR: 9,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 154 to 158 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %