1-Benzyl-2-pyrrolidinone 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer: 1-Benzylpyrrolidin-2-one
154120250 154121000
ACRO154120250EA 395 NOK
ACRO154120250 ACRO154121000
1-Benzyl-2-pyrrolidinone 97%
1-Benzyl-2-pyrrolidinone
Formel: C₁₁H₁₃NO
MW: 175,23 g/mol
Tetthet: 1,09 g/cm³
Flash punkt: >112 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003195
CAS-nummer: 5291-77-0
EINECS: 226-131-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5500 to 1.5530 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure