1-Amino-4-methylpiperazine 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 4-Methylpiperazin-1-amine
251390250 251391000
ACRO251390250EA 715 NOK
ACRO251390250 ACRO251391000
1-Amino-4-methylpiperazine 99%
1-Amino-4-methylpiperazine
Formel: C₅H₁₃N₃
MW: 115,18 g/mol
Flash punkt: 62 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00006154
CAS-nummer: 6928-85-4
EINECS: 230-053-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4830 to 1.4860 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %