2-Imidazolidinethione 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 2-Mercaptoimidazoline, Ethlenethiourea, Ethylenethiourea, 2-Imidazolidinethione
122030010 122032500
ACRO122030010EA 1975 NOK
ACRO122030010 ACRO122032500
2-Imidazolidinethione 98%
2-Imidazolidinethione
Formel: C₃H₆N₂S
MW: 102,16 g/mol
Smeltepunkt: 197…201 °C
Flash punkt: 252 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00005276
CAS-nummer: 96-45-7
EINECS: 202-506-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 196 to 200 °C
HPLC ≥97.5 %
Stabilizer Approx 500 ppm hydroquinone