3,4-(Methylenedioxy)aniline 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 5-Amino-1,3-benzodioxole
171470100 171470500
ACRO171470100EA 515 NOK
ACRO171470100 ACRO171470500
3,4-(Methylenedioxy)aniline 97%
3,4-(Methylenedioxy)aniline
Formel: C₇H₇NO₂
MW: 137,14 g/mol
Kokepunkt: 144 °C (16 mmHg)
Smeltepunkt: 38…43 °C
Flash punkt: 142 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00005832
CAS-nummer: 14268-66-7
EINECS: 238-161-6
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Beige to brown to black-brown Crystals and/or chunks or fused solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 40 to 46 °C
GC ≥96.0 %
Titration with HClO4 96.0 to 104.0 %