Oksalyldiklorid 2.0 M in dichloromethane, AcroSeal®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Danger
369181000 369188000
369181000.EA 800 NOK
369181000. 369188000.
Oksalyldiklorid 2.0 M in dichloromethane, AcroSeal®
Oksalyldiklorid
Formel: C₂Cl₂O₂
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00000704
CAS-nummer: 79-37-8
EINECS: 201-200-2
FN: 2922
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Solution
Titration Argentometric 1.9 to 2.1 M