Litiumaluminiumhydrid 1 M in THF, AcroSeal®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Danger
199491000 199498000
199491000.EA 745 NOK
199491000. 199498000.
Litiumaluminiumhydrid 1 M in THF, AcroSeal®
Litiumaluminiumhydrid
Formel: H₄AlLi
Flash punkt: –17 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011075
CAS-nummer: 16853-85-3
EINECS: 240-877-9
FN: 1411
ADR: 4.3,I
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Turbid grey Solution
Titration Iodometric 3.9 to 4.5 % (as LiAlH4)