Formamidine acetate for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Warning
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14653.0100 8.14653.0500
8.14653.0100EA 1060 NOK
8.14653.0100 8.14653.0500
Formamidine acetate for syntese, Sigma-Aldrich®
Formamidine acetate
Formel: C₃H₈N₂O₂
MW: 104,11 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00012866
CAS-nummer: 3473-63-0
EINECS: 222-442-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility 832 g/l (20 °C)
Melting Point 156 - 160 °C
Molar Mass 104.11 g/mol
pH 8 (400 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 565 °C