2,2-Bis(hydroxymethyl)propionic acid 98%
Leverandør: Thermo Scientific
|
Warning
|
Synonymer:
3-Hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methylpropanoic acid
147970010
147975000
147970050
ACRO147970010EA
1725
NOK
ACRO147970010
ACRO147975000
ACRO147970050
2,2-Bis(hydroxymethyl)propionic acid 98%
2,2-Bis(hydroxymethyl)propionic acid
Formel:
C₅H₁₀O₄ MW: 134,13 g/mol Smeltepunkt: 185…190 °C Flash punkt: >150 °C Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD00004199 CAS-nummer: 4767-03-7 EINECS: 225-306-3 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | White Powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with NaOH | ≥97.5 % |
Learn more
![](/m-no.vwr.com/no_NO/images/about_vwr_275x315.jpg)