4,4'-Bis(dimethylamino)diphenylmethane 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 4,4'-Methylenebis(N,N-dimethylaniline), Bis[4-(dimethylamino)phenyl]methane
126740050 126741000 126745000
ACRO126740050EA 460 NOK
ACRO126740050 ACRO126741000 ACRO126745000
4,4'-Bis(dimethylamino)diphenylmethane 98%
4,4'-Bis(dimethylamino)diphenylmethane
Formel: C₁₇H₂₂N₂
MW: 254,38 g/mol
Smeltepunkt: 86…90 °C
Flash punkt: 178 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008317
CAS-nummer: 101-61-1
EINECS: 202-959-2
FN: 3077
ADR: 9,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to beige to grey to brown Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 86 to 92 °C
Titration with HClO4 ≥97.5 %