1,10-Diaza-18-crown-6 (1,4,10,13-tetraoxa-7,16-diazacyclooctadecane kryptofix® 22) 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: Diaza-18-crown-6, 1,4,10,13-Tetraoxa-7,16-diazacyclooctadecane
275825000 275820025
ACRO275825000EA 1050 NOK
ACRO275825000 ACRO275820025
1,10-Diaza-18-crown-6 (1,4,10,13-tetraoxa-7,16-diazacyclooctadecane kryptofix® 22) 98%
1,10-Diaza-18-crown-6 (1,4,10,13-tetraoxa-7,16-diazacyclooctadecane kryptofix® 22)
Formel: C₁₂H₂₆N₂O₄
MW: 262,35 g/mol
Smeltepunkt: 111…115 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00005112
CAS-nummer: 23978-55-4
EINECS: 245-965-0
FN: 3259
ADR: 8,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Off-white Glistening crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 111 to 115 °C
GC ≥97.5 %