Dibenzo-18-crown-6-(dibenzo-1,4,7,10,13,16-hexaoxacyclooctadecane, tin(II) ionophore I) 98+%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Dibenzo-18-crown-6
169800100 169800500
ACRO169800100EA 760 NOK
ACRO169800100 ACRO169800500
Dibenzo-18-crown-6-(dibenzo-1,4,7,10,13,16-hexaoxacyclooctadecane, tin(II) ionophore I) 98+%
Dibenzo-18-crown-6-(dibenzo-1,4,7,10,13,16-hexaoxacyclooctadecane, tin(II) ionophore I)
Formel: C₂₀H₂₄O₆
MW: 360,41 g/mol
Kokepunkt: 380…384 °C (679 mmHg)
Smeltepunkt: 160…164 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00005098
CAS-nummer: 14187-32-7
EINECS: 238-041-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 160 to 164 °C
HPLC ≥98.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure