Dibenzo-18-crown-6-(dibenzo-1,4,7,10,13,16-hexaoxacyclooctadecane, tin(II) ionophore I) for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Synonymer: Dibenzo-18-crown-6
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.11731.0005 8.11731.0050
8.11731.0005EA 523 NOK
8.11731.0005 8.11731.0050
Dibenzo-18-crown-6-(dibenzo-1,4,7,10,13,16-hexaoxacyclooctadecane, tin(II) ionophore I) for syntese, Sigma-Aldrich®
Dibenzo-18-crown-6-(dibenzo-1,4,7,10,13,16-hexaoxacyclooctadecane, tin(II) ionophore I)
Formel: C₂₀H₂₄O₆
MW: 360,41 g/mol
MDL nummer: MFCD00005098
CAS-nummer: 14187-32-7
EINECS: 238-041-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility 0.007 g/l (25 °C)
Melting Point 158 - 161 °C
Molar Mass 360.41 g/mol