HPLC-kolonner, Chromolith® HighResolution RP-18e
Leverandør: Merck
1.52020.0001 1.52021.0001 1.52022.0001 1.52025.0001 1.52019.0001 1.52023.0001 1.52064.0001 1.52320.0001 1.52321.0001 1.52322.0001 1.52325.0001
1.52020.0001EA 6540 NOK
1.52020.0001 1.52021.0001 1.52022.0001 1.52025.0001 1.52019.0001 1.52023.0001 1.52064.0001 1.52320.0001 1.52321.0001 1.52322.0001 1.52325.0001
HPLC-kolonner, Chromolith® HighResolution RP-18e
Kromatografikolonner
Porevolum: 2,9 ml/g.
  • Høy effektivitet ved lavere mottrykk
  • Forbedret toppsymmetri
  • Kan brukes for standard HPLC-/UHPLC-/LC-MS-instrumenter
  • Mottrykk som er to ganger lavere sammenlignet med kolonner pakket med partikler
  • 30% lengre kolonnelevetid
Makroporestørrelse: 1,15 µm.
Mesoporestørrelse: 15 nm.
Overflateareal: 250 m²/g.
Pore volume: 2,9 ml/g