Pulverputer, Jern, reagenser for Hach®-instrumenter
Leverandør: VWR Chemicals
85606.620EA
460
NOK
85606.620
85607.620
85607.680
Pulverputer, Jern, reagenser for Hach®-instrumenter
Miljø testkit
VWR®-pulverpakkereagenser er designet for bruk på laboratorie- og bærbare fotometre med 16 mm cellekapasitet. Ingen kalibreringsdata er nødvendig. Putene, individuelt forseglet i aluminiumsfoliepakker, er upåvirket av omgivelsesforholdene og inneholder forhåndsmålte pulverreagenser for nøyaktighet, bekvemmelighet og god løselighet.
- Nøyaktig
- Rask og bekvem med enklere oppløsning enn tabletter og lang holdbarhet
- Kalibrering er ikke nødvendig
- Håndteres på samme måte som tilsvarende Hach®-reagenser