Pulverputer, Mangan, reagenser for Hach®-instrumenter
Leverandør: VWR Chemicals
85608.620EA 705 NOK
85608.620 85609.620
Pulverputer, Mangan, reagenser for Hach®-instrumenter
Miljø testkit
VWR®-pulverpakkereagenser er designet for bruk på laboratorie- og bærbare fotometre med 16 mm cellekapasitet. Ingen kalibreringsdata er nødvendig. Putene, individuelt forseglet i aluminiumsfoliepakker, er upåvirket av omgivelsesforholdene og inneholder forhåndsmålte pulverreagenser for nøyaktighet, bekvemmelighet og god løselighet.
  • Nøyaktig
  • Rask og bekvem med enklere oppløsning enn tabletter og lang holdbarhet
  • Kalibrering er ikke nødvendig
  • Håndteres på samme måte som tilsvarende Hach®-reagenser
RS = Powder Pack reagent set.