VWR®, Powder packs for determination of phosphate, reagents for photometers
Leverandør: VWR Chemicals
85621.610EA 945 NOK
85621.610 85621.680 85622.610 85623.610 85624.610
VWR®, Powder packs for determination of phosphate, reagents for photometers
Miljø testkit
VWR-pulverpakkereagenser er designet for bruk på laboratorie- og bærbare fotometre med 16 mm cellekapasitet. Ingen kalibreringsdata er nødvendig. Putene, individuelt forseglet i aluminiumsfoliepakker, er upåvirket av omgivelsesforholdene og inneholder forhåndsmålte pulverreagenser for nøyaktighet, bekvemmelighet og god løselighet.
  • Accurate
  • Fast and convenient by easier dissolution than tablets and long shelf life
  • No calibration necessary
  • Beveled edge prevents reagent from getting stuck in corners
PP = pulverpute
RS = sett med pulverputereagenser